Merck
F8395
Sigma-Aldrich
Carestream® electron microscopy film 4489
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105300
NACRES:
MA.01
シートサイズ
3 1/4 in. × 4 in.
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Fine-grain, blue-sensitive emulsion on 7-mil ESTAR base, notched for emulsion identification. Tear- and abrasion-resistant, dimensionally stable. Requires shorter pump-down time and curls less than Kodak electron image film SO-163.
法的情報
Kodak is a registered trademark of Eastman Kodak Company
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)