由来生物
bovine fetus
無菌性
sterile-filtered
組成
Bovine IgG, ≤1 mg/mL
Hemoglobin, ≤25 mg/dL
由来
USA origin
テクニック
cell culture | hybridoma: suitable
cell culture | mammalian: suitable
不純物
≤25 EU/mL endotoxin
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
- エンドトキシンおよびヘモグロビン試験済み
- Tested for the presence of bacteria, virus, and mycoplasma
- Triple filtered with 0.1 micron membrane under aseptic conditions
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
F6178PROC:
F6178-20ML-J:
F6178-SAMPLE-J:
F6178-50ML:
F6178-100ML:
F6178-RM:
F6178-BULK:
F6178-PH:
F6178-EW:
F6178-500ML:
F6178-VAR:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Find answers to frequently asked questions (FAQs) about FBS and other serum products, and links to related products.
FBSおよびその他の血清製品に関するよくあるお問い合わせ(FAQ)への回答および関連製品のリンクはこちら。
プロトコル
Protect your investment with best practices for storing and thawing FBS and other sera. Sample FBS for validation in your cell culture protocol.