Merck
F5304
ホルマリン, 10%, 中性バッファー(0.03%エオシン)
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
UNSPSC Code:
12352202
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
shelf life
Expiry date on the label.
color
pink
pH
6.90-7.10
density
1.080 g/cm3
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
Application
一般的な組織染色用固定剤として使用できます。 処方にエオシンを添加することによって、組織を固定剤から組織カセットに移す際に、組織小片を容易に視認できます。
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Muta. 2 - Skin Sens. 1
wgk
WGK 3
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
保管分類
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
144.0 °F - closed cup
flash_point_c
62.2 °C - closed cup
適用法令
劇物
pdsc
特定第一種指定化学物質
prtr
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
F5304-4L:4.548173297033E12 + F5304-19L:4.548173297026E12 + F5304-200L:4.548173277851E12
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)