Merck
F3001
Sigma-Aldrich
5-Fluoro-α-methyltryptamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C11H13N2F · HCl
CAS番号:
分子量:
228.69
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cl.CC(N)Cc1c[nH]c2ccc(F)cc12
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)