Merck
F1375
Sigma-Aldrich
Fast Red ITR Salt
practical grade
別名:
5-Diethylaminosulfonyl-2-methoxybenzenediazonium chloride hemi(zinc chloride) salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C11H16ClN3O3S · 1/2ZnCl2
CAS番号:
分子量:
373.93
カラーインデックス番号:
37150
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
グレード
practical grade
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCN(CC)S(=O)(=O)c1ccc(OC)c(c1)[N]#N
InChI
1S/C11H16N3O3S/c1-4-14(5-2)18(15,16)9-6-7-11(17-3)10(8-9)13-12/h6-8H,4-5H2,1-3H3
InChI Key
DLMVAZUSXBWNAJ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
F1375-BULK:
F1375-25G:
F1375-VAR:
試験成績書(COA)