Merck
F0269
Sigma-Aldrich
Fmoc-Arg(Pmc)-OH
別名:
Nα-Fmoc-Nω-(2,2,5,7,8-pentamethylchromane-6-sulfonyl)-L-arginine, Nα-Fmoc-Nω-PMC-L-arginine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C35H42N4O7S
CAS番号:
分子量:
662.80
Beilstein:
4633684
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cc1c(C)c(c(C)c2CCC(C)(C)Oc12)S(=O)(=O)NC(=N)NCCC[C@H](NC(=O)OCC3c4ccccc4-c5ccccc35)C(O)=O
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Peptides, Chemistry and Biology, Proc. of the 10th Amer. Peptide Symposium, St. Louis.
Ramage, R., et al. et al.
ESCOM, 157-157 (1988)
Ramage, R. and Green, J.
Tetrahedron Letters, 28, 2287-2287 (1987)