Merck
ETIPRQ1250-EP
エッペンドルフ®epT.I.P.Sスタンダード
(dark green), size, pack of 960 ea (10 trays × 96 tips)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
物質
(dark green)
サイズ
L
無菌性
non-sterile
特徴
Eppendorf Quality
包装
pack of 960 ea (10 trays × 96 tips)
pack of 960 ea (Autoclavable refill trays)
メーカー/製品名
Eppendorf® 022494018 (NA)
最大容量
1.25 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
再封止可能な袋にバルク包装
200 µL、300 µLおよび1000 µLのチップはそれぞれイエロー、オレンジ、ブルーに色分けされています。
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf Quality is a trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)