Merck
617504
Sigma-Aldrich
Bromochloroacetic acid-1-13C
99 atom % 13C, 97% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrClCH13CO2H
CAS番号:
分子量:
174.39
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
97% (CP)
bp
210-212 °C (lit.)
mp
27.5 °C (lit.)
密度
1.996 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+1
SMILES記法
O[13C](=O)C(Cl)Br
InChI
1S/C2H2BrClO2/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H,5,6)/i2+1
InChI Key
GEHJBWKLJVFKPS-VQEHIDDOSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
617504OOS-BULK:
617504-VAR:
617504-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)