ETIPRP20-EP
エッペンドルフ® epT.I.P.S. リロード、PCR Clean
volume × L 0.5-20 μL × 46 mm, (light gray), pack of 960 ea (10 trays × 96 tips)
ログイン組織・契約価格を表示する
すべての画像(2)
About This Item
UNSPSCコード:
41121600
最大容量:
20 μL
容量× L:
0.5-20 μL × 46 mm
無菌性:
non-sterile
特徴:
DNase free
RNase free
PCR Clean
RNase free
PCR Clean
包装:
pack of 960 ea (10 trays × 96 tips)
メーカー/製品名:
Eppendorf® 0030073789 (EU)
Eppendorf® 022491725 (NA)
Eppendorf® 022491725 (NA)
製品ETIPRP20-EPは現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
おすすめの製品
物質
(light gray)
サイズ
L
無菌性
non-sterile
特徴
DNase free
RNase free
PCR Clean
包装
pack of 960 ea (10 trays × 96 tips)
メーカー/製品名
Eppendorf® 0030073789 (EU)
Eppendorf® 022491725 (NA)
テクニック
PCR: suitable
最大容量
20 μL
容量× L
0.5-20 μL × 46 mm
その他の活性
PCR inhibitors, Human DNA, DNase, Rnase, free
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ep T.I.P.S.ボックスおよびリフィルトレイを汚染なく取り扱える再装填システムの一部、プラスチック製の蓋が作業ボックスに移す際にトレイを接触から保護します。
チップトレイはパッケージのままオートクレーブし、その後使用するまでクリーンなまま保管できます。 チップは再装填トレイから直接、またはep T.I.P.Sボックス(別途購入)に移してから使用できます。 PCRクリーン、ヒトDNA、DNase、RNaseおよびPCR阻害剤不含で、バッチごとの証明書が、http://www.eppendorf.comのウェブサイトで閲覧できます。
チップトレイはパッケージのままオートクレーブし、その後使用するまでクリーンなまま保管できます。 チップは再装填トレイから直接、またはep T.I.P.Sボックス(別途購入)に移してから使用できます。 PCRクリーン、ヒトDNA、DNase、RNaseおよびPCR阻害剤不含で、バッチごとの証明書が、http://www.eppendorf.comのウェブサイトで閲覧できます。
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)