Merck
EPM1334-9926
Platform for Eppendorf® New Brunswick S41i Shaker
for 2.8 L Fernbach flasks, dedicated, interchangeable, comes complete with 3 clamps installed
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103816
NACRES:
NB.73
製品EPM1334-9926は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
特徴
3 x 2.8 L Fernbach flasks
comes complete with 3 clamps installed
dedicated
for 2.8 L Fernbach flasks
interchangeable
メーカー/製品名
Eppendorf® M1334-9926 (Global)
L × W
35.6 cm (14 in.) × 61 cm (24 in.)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
New Brunswick S41l shaker platforms.
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)