製品EPM1250-9700は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
おすすめの製品
特徴
sticky pad
メーカー/製品名
Eppendorf® M1250-9700 (Global)
サイズ
20 cm (8 in.) × 20 cm (8 in.)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- Sticky pads are ideal for securing culture ware (flasks, bottles, dishes) to shaker platforms that cannot be held with conventional flask clamps.
- Reusable sticky pads can be removed easily from the surface or repositioned.
- Used to cover the entire platform surface.
- Easily washable with a mild detergent and water.
- Best suited for the non-painted, anodized aluminum surface.
- Compatible with universal platforms of New Brunswick™ S41i and Innova S44i.
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)