製品EP6734010015は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
おすすめの製品
特徴
Std, Right
メーカー/製品名
6734010015
Eppendorf®
パラメーター
4-50 °C temp. range
キャパシティ
(170 L)
関連するカテゴリー
詳細
Optimal growth conditions
Effective contamination prevention
- Uniform temperature verified at 27 points (German Norm DIN 12880) by multiple temperature sensors and four individually controlled heating circuits
- Fast temperature and CO2 recovery in less than 5 min without overshoot with advanced microprocessor control
- Vibration and turbulence protection with fan-less design .
Effective contamination prevention
- 140 °C High Temperature Disinfection (HTD)
- Easy cleaning with seamless chamber, fast disassembling
- Fan-less design
- No internal HEPA-filters that potentially contaminate the chamber after HTD
法的情報
CellXpert is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)