Merck
EP5920712004
Adapter for Eppendorf® S-4x1000 Rotor
capacity, 16 x Eppendorf Tube® 5.0 mL, for use with medium-capacity buckets, pack of 2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103911
NACRES:
NB.82
製品EP5920712004は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
特徴
capacity 16 x Eppendorf Tube® 5.0 mL
for use with aerosol-tight lid
包装
pack of 2
メーカー/製品名
Eppendorf® 5920712004 (Global)
パラメーター
3,076 × g max. RCF
テクニック
centrifugation: suitable
H
121 mm
直径
17 mm
適合性
for use with plate/tube bucket
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Adapters to fit various size tubes and bottles for use with Eppendorf S-4x1000 rotor.
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf Tube is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)