Merck
EP5895180000
Rotor for Eppendorf® 5910 R Centrifuge
S-4x400, incl. 4 x 400 mL round buckets
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103909
NACRES:
NB.82
製品EP5895180000は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
特徴
to hold 0.2 mL to 400 mL tubes and bottles
S-4x400, incl. 4 x 400 mL round buckets
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 5895180000
パラメーター
51,000 max. RCF (5,263 xg)
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with centrifuge models 5910R
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Rotor for Eppendorf(R)5910R Centrifuge
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)