製品EP5810725003は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
おすすめの製品
特徴
to hold 4 x MTP/flex buckets
incl. 4 MTP buckets
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 5810725003
パラメーター
4,000 max. RCF (3,220 xg)
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with centrifuge models 5804/5804R/5810/5810R
詳細
- A versatile swing-bucket rotor (A-4-81-MTP) accommodates 2 plate buckets and 2 rectangular tube buckets facilitating mixed loading.
- Rotor, lid and adapters are autoclavable at 121 °C, 20 min.
- Optional aerosol-tight caps are available for the safe centrifugation of hazardous samples.
- Rotor lifetime: max. 100,000 cycles.
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)