物質
conical bottom
特徴
holds 8 x 15 mL conical tubes
包装
pack of 2
メーカー/製品名
Eppendorf® 5804783000 (Global)
パラメーター
3,234 × g max. RCF
テクニック
centrifugation: suitable
H
120 mm
直径
17 mm
適合性
for use with 250 mL round buckets
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Adapters to fit various tube sizeds forEppendorf S-4-72 Rotor.
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)