Merck
EP5702735000
Eppendorf® Adapter for 85/100 mL Round Bucket
holds Vacutainer and Falcon tubes 4-10ml, pack of 2 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103911
NACRES:
NB.82
製品EP5702735000は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
特徴
holds Vacutainer and Falcon tubes 4-10ml
包装
pack of 2 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 5702735000
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with 100 mL round buckets
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
adapter for use with Eppendorf 85/100 mL round bucket
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)