Merck
EP5495504109
Eppendorf® Rotor lid for rotor FA-24x2-PTFE
used with centrifuge 5425 R
別名:
Aerosol-Tight Rotor Lid for Centrifuge 5425/R, Aluminum Rotor lid, Rotor cap
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103913
NACRES:
NB.15
製品EP5495504109は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 5495504109
適合性
used with centrifuge 5425 R
詳細
Rotor lid, for rotor FA-24x2-PTFE, incl. 1 seal, Centrifuge 5425/R
アプリケーション
CENTRIFUGATION
特徴および利点
aerosol-tight, aluminumfor Centrifuge 5425/5425R
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)