Merck
EP5424701000
Eppendorf® Spare lid for rotor FA-45-24-11-Special
aerosol tight, coated
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103913
NACRES:
NB.82
特徴
aerosol tight, coated
メーカー/製品名
5424701000
Eppendorf® 5424701000
Eppendorf®
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with 5424 R
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)