製品EP5406000445は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
おすすめの製品
特徴
CE compliant
CSA approved
refrigerated
rotary knobs
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 5406000445
パラメーター
21,300 × g speed
テクニック
centrifugation: suitable
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Centrifuge 5425 is the new laboratory standard with its 24-place capacity and speed up to 21, 330 x G. Focusing on standard applications, it is an essential piece of equipment for modern labs ensuring optimal separation. The centrifuge 5425 serves as a reliable Partner especially for high-throughput users Expecting a top level of ergonomic comfort and provides great flexibility with its 6 rotor options.
The new 24–place Eppendorf Centrifuge 5425 R comes with an outstanding cooling system, 6 rotors, a max. speed of 21,300 × g and an ergonomic operation, making it the new favorite choice on the lab bench for the separation of temperature-sensitive samples from 0.2 – 5 mL.
アプリケーション
Centrifugation
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)