Merck
EP5405000646
Eppendorf® Centrifuge 5425
knob control, without rotor, AC/DC input 120 V
別名:
Bench Centrifuge, Eppendorf Rotor, Laboratory Centrifuge
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161701
製品EP5405000646は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
AC/DC入力
120 V AC, US 3-pin plug
特徴
CSA approved
knob control
without rotor
メーカー/製品名
Eppendorf® 5405000646
パラメーター
15060 rpm speed (Max Speed )
テクニック
centrifugation: suitable
キャパシティ
10 x 5.0 mL(max rotor capacity)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Centrifuge 5425 is the new laboratory standard with its 24-place capacity and speed up to 21, 330 x G. Focusing on standard applications, it is an essential piece of equipment for modern labs ensuring optimal separation. The centrifuge 5425 serves as a reliable Partner especially for high-throughput users Expecting a top level of ergonomic comfort and provides great flexibility with its 6 rotor options.
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)