Merck
EP4960800139
Eppendorf® Bottle Thread Adapter
from GL 32 to GL 27, polypropylene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.17
製品EP4960800139は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
物質
polypropylene
特徴
from GL 32 to GL 27
メーカー/製品名
Eppendorf® 4960800139
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Eppendorf dispensers are designed for bottle threads of 45 mm. For other bottle threads a thread adapter can be used. The diameter of the thread adapter is imprinted on the adapter. If the bottle thread is smaller than 32 mm, a second adapter must be used. If you need a thread adapter with a higer resistance to chemicals, use a PTFE/ETFE adapter.
アプリケーション
Connection of Eppendorf dispensers to bottles with neck threads different to 45 mm.
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)