Merck
EP4924000070
Eppendorf® Reference 2 G, BASIC, single-channel, variable
volume 30-300 μL, orange, incl. epTIPS box
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.01
製品EP4924000070は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
特徴
single-channel
incl. epTIPS box
包装
pack of 1 ea
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 4924000070
容量
30-300 μL
orange
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The name, Reference, stands for extraordinary precision and accuracy, a long service lifes and an ergonomic design. The new Reference 2 boasts these proven premium characteristics with its state-of-the-art technolgy, making it a reliable partner for you and your work. The time saving single-button operation is unrivalled in the new multichannel versions.
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)