Merck
EP1368
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich®CVS10コーム
10 sample, thickness 2.0 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NC.01
厚さ
2.0 mm
ウェル容積
80 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
コームの分取数は、分取ウェルの数を示しています。マーカーの数は、分子量マーカー専用の小容量ウェルの数を示しています。MCはマルチチャンネルピペットに適合することを示しています。
法的情報
SIGMA-ALDRICH is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)