Merck
EP022822233
Rotor for Eppendorf® Vacufuge® Plus Concentrator
F-50-8-16, non aerosol tight, (8 x 8- 12 mL round-bottom tubes)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103909
製品EP022822233は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
特徴
to hold 8 x 16x105 - 120 mm tubes
to hold 8 x 8 - 12 mL round-bottom tubes
fixed angle rotor
non aerosol tight
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 022822233 (NA)
テクニック
centrifugation: suitable
キャパシティ
(8 x 8- 12 mL round-bottom tubes)
適合性
for use with centrifuge models Vacufuge Plus Concentrator
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Selection of rotors for the Eppendorf Vacufuge Plus.
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Vacufuge is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)