Merck
EP022638657
Wide Neck Bottle for Eppendorf® A-4-81 Rotor
square, capacity 500 mL, pack of 2
別名:
Lid for Eppendorf® FA-45-48-11 Rotor
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121703
製品EP022638657は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
物質
polypropylene bottle
square
特徴
with cap
包装
pack of 2
メーカー/製品名
Eppendorf® 022638657 (US)
パラメーター
3250 × g max. RCF
キャパシティ
500 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
  • Made of polypropylene
  • Offers resistance to centrifugation forces, withstanding speeds up to 3,250 x g
  • The bottle is autoclavable, ensuring convenient sterilization for repeated use
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)