製品EP022638068は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
おすすめの製品
特徴
aerosol-tight capable
包装
pack of 4
メーカー/製品名
Eppendorf® 022638068 (NA)
テクニック
centrifugation: suitable
キャパシティ
(4 MTP or 1 DWP)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
- Plate buckets have a maximum speed of 2,750 × g (4,000 rpm)
- Each bucket accommodates 4 microtiter plates (MTP) or 1 deep well plate (DWP)
- Compatible with A-4-62 MTP swing bucket rotor for 5810/5810R centrifuge
- Autoclavable at 121 °C for 20 min
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)