Merck
EP022260596
Accessories for Eppendorf® Pipettes & Repeater
wall mount, for Eppendorf Respeater Plus Pipete
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122801
製品EP022260596は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
物質
plastic
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 022260596
関連するカテゴリー
詳細
In addition to the pipette and Multipette® stands, a practical holder is available for wall mounting. This ensures that the instrument is correctly stored, always within reach, and does not take up valuable work space.
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Multipette is a registered trademark of Eppendorf AG
Repeater is a trademark of Brinkmann Instruments, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)