製品EP0030122402は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
おすすめの製品
物質
conical bottom polypropylene
特徴
Forensic DNA grade
with screw cap
包装
pkg of 200 tubes (4 bags of 50 tubes)
メーカー/製品名
Eppendorf® 0030122402
測定範囲
5.0 mL
パラメーター
25000 × g max. RCF
D
17 mm
色
colorless
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Eppendorf 5.0 mL tube′s conical shape is designed to be compatible with most accessories for common conical 15 mL tubes. This allows you to continue using many of your existing adapters and racks!Eppendorf′s "missing link": the Eppendorf Tube 5.0 mL, fills the gap between existing tube versions and enables the simple and safe processing of sample volumes up to 5.0 mL.
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)