Merck
EP0030120973
Eppendorf® micropestles
pkg of 10 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
製品EP0030120973は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
包装
pkg of 10 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 0030120973
詳細
  • Eppendorf® micropestles are accessories for sample handling.
  • They are used for resuspending pellets and comprise of two sides for optimal fit in 1.5 mL and 2.0 mL vessels.
  • Autoclavable (121 °C, 20 min).
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)