製品EP0030119479は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
おすすめの製品
物質
cap (snap cap)
colorless cap
colorless tube
conical bottom
polypropylene cap
polypropylene tube
transparent polypropylene
無菌性
sterile
特徴
graduations
neck thread Push fit
Biopur®
conical shaped bottom with hinged lid
包装
pack of 50 ea (individually wrapped)
メーカー/製品名
Eppendorf® 0030119479
パラメーター
25,000 × g
キャパシティ
5.0 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Eppendorf Tubes are the perfect option for working with medium-sized sample volumes!
- Maximum safety and stability for centrifugation up to 25,000 × g
- Conical bottoms
- Easier processing of samples up to 5.0 mL
- Higher yields in DNA isolation, prep of mastermixes and buffers, and safe cell and tissue lysis
- Transparent polypropylene, free of plasticizers, biocides or mold release agents
- Hinged lid for minimized sample evaporation during storage and incubation in a wide range of temperatures from -86°C to 80°C
法的情報
Biopur is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf Tube is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)