製品EP0030119380は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
おすすめの製品
物質
cap (plug seal)
colorless cap
colorless tube
conical bottom
polypropylene cap
polypropylene tube
transparent polypropylene
無菌性
sterile
特徴
PCR clean
graduations
neck thread Push fit
Starter Pack, PCR clean, 400 Tubes, 2 Tube-Racks, 8 adapters for rotors with bore for 15 mL conical tubes
conical shaped bottom with hinged lid
メーカー/製品名
Eppendorf® 0030119380
パラメーター
25,000 × g
テクニック
PCR: suitable
キャパシティ
5.0 mL (5.0)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Eppendorf Tubes are the perfect option for working with medium-sized sample volumes!
- Maximum safety and stability for centrifugation up to 25,000 × g
- Conical bottoms
- Easier processing of samples up to 5.0 mL
- Higher yields in DNA isolation, prep of mastermixes and buffers, and safe cell and tissue lysis
- Transparent polypropylene, free of plasticizers, biocides or mold release agents
- Hinged lid for minimized sample evaporation during storage and incubation in a wide range of temperatures from -86°C to 80°C
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf Tube is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)