製品EP0030113489は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
おすすめの製品
物質
colorless
conical bottom
screw top cap
無菌性
non-sterile
特徴
DNase free
PCR clean
neck thread external
包装
pack of 10 × 50 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 0030113489
キャパシティ
15 mL
適合性
suitable for PCR
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
PCR, CULTURE
特徴および利点
2-level coding for safe sample identification
ECC 200 error correction function enables safe code reading with up to 25 % damaged codes
Temperature range: -86 °C to +121 °C
Manufactured from high-quality polypropylene for highest sample purity
Off-the-shelf availability for comfortable handling
ID-specific tube information like lot numbers digitally available via (URL: https://www.eppendorf.com/safecode-data)[Eppendorf dataport] and website for comprehensive documentation
Direct import of codes and all data into (URL: https://www.elabnext.com/eppendorf)[eLabInventory] and (URL: https://www.elabnext.com/eppendorf)[eLabJournal](URL: null)(URL: https://www.elabnext.com/eppendorf)[ software] for convenient handling
ECC 200 error correction function enables safe code reading with up to 25 % damaged codes
Temperature range: -86 °C to +121 °C
Manufactured from high-quality polypropylene for highest sample purity
Off-the-shelf availability for comfortable handling
ID-specific tube information like lot numbers digitally available via (URL: https://www.eppendorf.com/safecode-data)[Eppendorf dataport] and website for comprehensive documentation
Direct import of codes and all data into (URL: https://www.elabnext.com/eppendorf)[eLabInventory] and (URL: https://www.elabnext.com/eppendorf)[eLabJournal](URL: null)(URL: https://www.elabnext.com/eppendorf)[ software] for convenient handling
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)