Merck
EP0030076249
Eppendorf® Empty Box 2.0 for epT.I.P.S.® Reloads
new
for tips 10 – 300 µL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121600
特徴
for tips 10 – 300 µL
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 0030076249
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
epT.I.P.S.® Box 2.0 for epT.I.P.S.® Reloads, empty box, does not include tips, Eppendorf Quality, 10 – 300 µL
アプリケーション
General liquid handling
特徴および利点
  • epT.I.P.S.® Box 2.0 – empty reusable boxes for tip volumes of 10 µL - 5 mL
  • epT.I.P.S.® Box 2.0 – all three sizes are availabe in Eppendorf Quality
  • Autoclavable at 121 °C (20 min.) for subsequent use
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
epT.I.P.S. is a registered trademark of Eppendorf AG