Merck
EP0030075188
エッペンドルフ® epT.I.P.S. ビオピュア®、ラック
volume × L 0.2-5.0 mL × 175 mm , L, violet, pkg of 120 tips (5 racks × 24 tips)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121600
物質
violet
サイズ
L
無菌性
sterile
特徴
Eppendorf Biopur®
包装
pkg of 120 tips (5 racks × 24 tips)
メーカー/製品名
Eppendorf® 0030075188 (EU)
容量× L
0.2-5.0 mL × 175 mm , L
violet
その他の活性
PCR inhibitors, human and baterial DNA, DNase, RNase, ATP, Pyrogen, free
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ビオピュア保証無菌、発熱物質不含、RNアーゼ不含、DNA不含およびATP不含、製薬工業および食品工業、分子生物学および細胞工学用途向け。
ロット規格証明書はインターネット(http://www.eppendorf.com)で入手可能です
法的情報
Biopur is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)