Merck
EP0030073630
Eppendorf® epT.I.P.S.® G Reloads, Eppendorf Quality
volume (50-1250 μL), L (103 mm), dark green, pack of 960 ea (10 trays × 96 tips)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121600
NACRES:
NB.02
製品EP0030073630は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
物質
green (Tray)
無菌性
non-sterile
包装
pack of 960 ea (10 trays × 96 tips)
メーカー/製品名
Eppendorf® 0030073630
L
(103 mm)
最大容量
1.25 mL
容量
(50-1250 μL)
dark green
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The pipette tips are single-use pipette tips for aspirating and dispensing liquids with air-cushion pipettors. The packaging of the pipette tips is color-coded and corresponds to the color of the control button on the Eppendorf pipettor.
特徴および利点
  • Single-use pipette tips
  • Packaged as reloade
  • Universal cone
  • Easy handling
  • Avaiable in different quality grades
  • Minimal force required for attachment or ejection
  • Different volume sizes with color coding
  • Volume marking for visual inspection
  • Seal completely
  • Provide maximum precision and accuracy
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf Quality is a trademark of Eppendorf AG
epT.I.P.S. is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)