Merck
EP0030048130
Eppendorf® Varitips P
pkg of 100 pieces
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121600
NACRES:
NB.02
製品EP0030048130は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
無菌性
non-sterile
包装
pack of 100 ea
pkg of 100 pieces
メーカー/製品名
Eppendorf® 0030048130
特徴および利点
  • Use Varitips P for aspirating 1 mL to 10 mL from beakers using the positive displacement principle
  • Use Varitips S in combination with the Eppendorf Maxitip to aspirate between 2.5 mL and 10 mL of liquid from tall, narrow-necked vessels using the air cushion principle
  • Valve for Varitips ensures drip-free dosing of liquids with high vapor pressure
  • The graduation on Varitips ensures accurate dosing of non-aqueous liquids
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)