esiRNA cDNA標的配列
TCCCAAGCTTCAGTTGAAAAACAGCCCACCGTATATACTTGATATTTTACCTGATACGTATCAGCACTTGAGACTTATATTGAGTAAATATGATGACAACCAGAAGCTGGCTCAACTGAGCGAGAATGAGTACTTTAAAATCTACATCGATAGTCTCATGAAGAAGTCGAAGCGAGCGATCCGGCTCTTTAAAGAAGGCAAGGAAAGGATGTACGAAGAGCAGTCGCAGGACAGACGGAATCTCACAAAGCTGTCCCTTATCTTCAGTCACATGCTGGCAGAAATCAAGGCGATCTTTCCCAATGGCCAGTTCCAGGGAGATAACTTCCGGATCACCAAAGCAGATGCTGCTGAGTTCTGGAGGAAGTTTTTTGGAGACAAAACTATTGTACCATGGAAAGTCTTCAGACAGTGCCTGCATGAGGTCCATCAGATCAGCTCTGGCCTGGAAGCAATGGCTCTGAAGTCAACCATTGATTTAACTTGCAATGATTACATCTCAGTGTTTGAATTTG
Ensembl |マウスアクセッション番号
NCBIアクセッション番号
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
遺伝子情報
mouse ... CBLB(208650) , Cblb(208650)
詳細
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Jan Code
EMU158861-50UG:
EMU158861-20UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ