Merck
QBD11366
Sigma-Aldrich
DBCO-dPEG ®12-TFP ester
別名:
Polyethylene glycol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 MG
¥36,800
500 MG
¥325,000
¥36,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 MG
¥36,800
500 MG
¥325,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C53H70F4N2O16
分子量:
1067.12
UNSPSCコード:
51171641
NACRES:
NA.22
¥36,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
>90%
フォーム
solid or viscous liquid
反応適合性
reaction type: click chemistry
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
ポリマー構造
shape: linear
functionality: heterobifunctional
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(CCCC(NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(OC1=C(F)C(F)=CC(F)=C1F)=O)=O)N2C(C=CC=C3)=C3C#CC(C=CC=C4)=C4C2
InChI Key
MSNHBLXGHXURNU-UHFFFAOYSA-N
特徴および利点
DBCO-dPEG®₁₂-TFP ester contains a DBCO which can react with an azide through a copper-free "click" chemistry reaction and a TFP ester which can react with a primary amine.
法的情報
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
QBD11366-500MG:
QBD11366-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)