Merck
EHU007471
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human ST6GALNAC5
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
20 μG
¥38,100
50 μG
¥68,300
¥38,100
出荷予定日2025年5月04日
サイズを選択してください
表示を変更する
20 μG
¥38,100
50 μG
¥68,300
About This Item
UNSPSCコード:
41105324
NACRES:
NA.51
¥38,100
出荷予定日2025年5月04日
詳細
Powered by Eupheria Biotech
品質水準
製品種目
MISSION®
フォーム
lyophilized powder
esiRNA cDNA標的配列
TTACTCGCCACAAGATGCTGCAGTTTGATGAGCTCTTCAAGCAGGAGACTGGCAAAGACAGGAAGATATCCAACACTTGGCTCAGCACTGGCTGGTTTACAATGACAATTGCACTGGAGCTCTGTGACAGGATCAATGTTTATGGCATGGTGCCCCCAGACTTCTGCAGGGATCCCAATCACCCTTCAGTACCTTATCATTATTATGAACCTTTTGGACCTGATGAATGTACAATGTACCTCTCCCATGAGCGAGGACGCAAGGGCAGTCATCACCGCTTTATCACAGAGAAACGAGTCTTTAAGAACTGGGCACGGACATTCAATATTCACTTTTTTCAACCAGACTGGAAACCAGAATCACTTGCTATAAATCATCCTGAGAATAAACCTGTGTTCTAAGGAATGAGCATGCCAGACTGTAATCCCAGGTATTCACTGCATCAGACACCGAGACACTGAACTTCCTGAGCCACCAGACAGGAAAGGGTAGCAGAAAACAGCTTCACTCCTCAGGAAGTACCATGGACAGACGCC
Ensembl |ヒトアクセッション番号
NCBIアクセッション番号
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
遺伝子情報
詳細
MISSION® esiRNAは、エンドリボヌクレアーゼで調製されたsiRNAです。同じmRNA配列を標的とするsiRNAの不均質混合物です。これらの複数のサイレンシングトリガーにより、高度に特異的で効率的な遺伝子抑制が行われます。
追加情報については、またesiRNAのオプションすべてを表示するには、SigmaAldrich.com/esiRNAにアクセスしてください。
生物化学的/生理学的作用
ST6GALNAC5 (α-N-acetylgalactosaminide α-2,6-sialyltransferase 5) participates in the biosynthesis of α-series gangliosides. It is linked with breast cancer metastasis to the brain. ST6GALNAC5 reduces the association between breast cancer cells and human blood brain barrier.[1] Mutations in this gene are associated with coronary artery disease.[2]
法的情報
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
ST6GALNAC5 Expression Decreases the Interactions between Breast Cancer Cells and the Human Blood-Brain Barrier.
Drolez A et al.
International Journal of Molecular Sciences, 17, E1309-E1309 (2016)
Kolsoum InanlooRahatloo et al.
Scientific reports, 4, 3595-3595 (2014-01-09)
We aimed to identify the genetic cause of coronary artery disease (CAD) in an Iranian pedigree. Genetic linkage analysis identified three loci with an LOD score of 2.2. Twelve sequence variations identified by exome sequencing were tested for segregation with