Merck
EHU001581
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human HBEGF
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105324
NACRES:
NA.51
詳細
Powered by Eupheria Biotech
製品種目
MISSION®
フォーム
lyophilized powder
esiRNA cDNA標的配列
GGAAGAAGAGGGACCCATGTCTTCGGAAATACAAGGACTTCTGCATCCATGGAGAATGCAAATATGTGAAGGAGCTCCGGGCTCCCTCCTGCATCTGCCACCCGGGTTACCATGGAGAGAGGTGTCATGGGCTGAGCCTCCCAGTGGAAAATCGCTTATATACCTATGACCACACAACCATCCTGGCCGTGGTGGCTGTGGTGCTGTCATCTGTCTGTCTGCTGGTCATCGTGGGGCTTCTCATGTTTAGGTACCATAGGAGAGGAGGTTATGATGTGGAAAATGAAGAGAAAGTGAAGTTGGGCATGACTAATTCCCACTGAGAGAGACTTGTGCTCAAGGAATCGGCTGGGGACTGCTACCTCTGAGAAGACACAAGGTGATTTCAGACTGCAGAGGGGAAAGACTTCCATCTAGTCACAAAGACTCCTTCGTCCCCAGT
Ensembl |ヒトアクセッション番号
NCBIアクセッション番号
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
遺伝子情報
詳細
MISSION® esiRNAは、エンドリボヌクレアーゼで調製されたsiRNAです。同じmRNA配列を標的とするsiRNAの不均質混合物です。これらの複数のサイレンシングトリガーにより、高度に特異的で効率的な遺伝子抑制が行われます。
追加情報については、またesiRNAのオプションすべてを表示するには、SigmaAldrich.com/esiRNAにアクセスしてください。
法的情報
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Karolin Ebert et al.
BMC cancer, 20(1), 1039-1039 (2020-10-30)
Gastric cancer is the fifth most frequently diagnosed cancer and the third leading cause of cancer death worldwide. The molecular mechanisms of action for anti-HER-family drugs in gastric cancer cells are incompletely understood. We compared the molecular effects of trastuzumab
Angela L Gaviglio et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 31(5), 1903-1915 (2017-02-09)
High-risk neuroblastoma is characterized by undifferentiated neuroblasts and low schwannian stroma content. The tumor stroma contributes to the suppression of tumor growth by releasing soluble factors that promote neuroblast differentiation. Here we identify heparin-binding epidermal growth factor-like growth factor (HBEGF)