抗体製品の状態
purified from hybridoma cell culture
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
PG30, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 57 kDa
交差性
human
濃度
~2 mg/mL
テクニック
immunoprecipitation (IP): suitable using denatured E2F3
microarray: suitable
western blot: 4-8 μg/mL using transfected 293T cells expressing E2F3
アイソタイプ
IgG2a
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... E2F3(1871)
詳細
免疫原
アプリケーション
- immunoprecipitation using denatured E2F3
- western blotting at a concentration of 4-8μg/mL using transfected 293T cells expressing E2F3
- electrophoretic mobility shift assay (EMSA).
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
調製ノート
免責事項
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
E8651-.2ML:
E8651-VAR:
E8651-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)