グレード
analytical standard, for drug analysis
品質水準
薬剤管理
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
veterinary
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OCl(=O)(=O)=O.C\C=C1/N(C)C(C)CC1(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H23N.ClHO4/c1-4-19-20(15-16(2)21(19)3,17-11-7-5-8-12-17)18-13-9-6-10-14-18;2-1(3,4)5/h4-14,16H,15H2,1-3H3;(H,2,3,4,5)/b19-4-;
InChI Key
CBNJWAYHGKHAFJ-YOJQKEKBSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
E5264-10MG:
E5264-BULK:
E5264-VAR:
E5264-10MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)