特徴
CE compliant
electronic
single-channel
メーカー/製品名
Sartorius 730041
容量
5-120 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Biohit eLINE電子ピペッターは液体ハンドリングにおいて最新の技術を提供いたします。Biohit eLINE電子ピペッターは、分析学的正確性において最高レベルで、排出の際にの力は必要最低限となるようデザインされています。すべての実験室からピペッティングに関する努力を取り除きます。
eLINE には以下のモードがあります:
eLINE には以下のモードがあります:
- 最適サイクルでのフォワードピペッティング
- リバースピペッティング
- 手動ピペッティング
- ポストデリバリー攪拌
- マルチ排出
- マルチ吸引
- 自動マルチ排出
- 連続排出
Supplied with a universal adapter for Euro, UK and China plugs.
法的情報
eLINE is a registered trademark of Sartorius Biohit Liquid Handling Oy