スキップする
E1877
エストリオール16α-(β-D-グルクロニド)
≥97%
別名:
1,3,5(10)-エストラトリエン-3,16α,17β-トリオール 16-グルクロニド, 3,16α,17β-トリヒドロキシ-1,3,5(10)-エストラトリエン 16-グルクロニド
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
10 mg
カートの在庫状況を確認する
¥75,400
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C24H32O9
CAS番号:
分子量:
464.51
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
67674
Assay:
≥97%
Form:
powder
¥75,400
カートの在庫状況を確認する
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
assay
≥97%
form
powder
technique(s)
radioimmunoassay: suitable
solubility
ethanol: water (1:1): 10 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@]12CC[C@]3(C)[C@@H](O)[C@@H](C[C@@]3([H])[C@]1([H])CCc4cc(O)ccc24)O[C@@H]5O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O)C(O)=O
InChI
1S/C24H32O9/c1-24-7-6-13-12-5-3-11(25)8-10(12)2-4-14(13)15(24)9-16(21(24)29)32-23-19(28)17(26)18(27)20(33-23)22(30)31/h3,5,8,13-21,23,25-29H,2,4,6-7,9H2,1H3,(H,30,31)/t13-,14-,15+,16-,17+,18+,19-,20+,21+,23-,24+/m1/s1
InChI key
FQYGGFDZJFIDPU-JRSYHJKYSA-N
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
E1253E8750E1127
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥97%
assay
≥97%
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
technique(s)
radioimmunoassay: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
solubility
ethanol: water (1:1): 10 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
solubility
pyridine: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly brownish-yellow
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
0.1 M NaOH: 10 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Carc. 2
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
E1877-25MG: + E1877-10MG: + E1877-50MG: + E1877-BULK: + E1877-100MG: + E1877-1MG: + E1877-VAR: + E1877-5MG:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)