Merck
E2008
Sigma-Aldrich
2-エチルピリジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H9N
CAS番号:
分子量:
107.15
Beilstein:
106480
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
屈折率
n20/D 1.496 (lit.)
bp
149 °C (lit.)
密度
0.937 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCc1ccccn1
InChI
1S/C7H9N/c1-2-7-5-3-4-6-8-7/h3-6H,2H2,1H3
InChI Key
NRGGMCIBEHEAIL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換