Merck
E0779
Sigma-Aldrich
pBICEP-CMV-1 発現ベクター
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
アプリケーション
バイシストロン性mRNAからのN末端Met-FLAG®融合タンパク質の安定発現・細胞質発現用ベクターです。ネオマイシン(G418硫酸塩)セレクションにより安定発現が可能です。pBICEP-CMV-1-lacZコントロールベクターが添付されています。
その他情報
FLAG®技術関係の文献はwww.sigma-aldrich.com/flagliteratureをご覧ください。
法的情報
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pBICEP-CMV is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC