表示を変更する
| サイズ/SKU | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
1 vial | カートの在庫状況を確認する | ¥72,000 |
この商品について
Biological source:
Echis carinatus venom
biological source
Echis carinatus venom
Quality Segment
packaging
vial of 45-55 units
storage temp.
−20°C
Application
カーペットバイパー毒由来のエカリンは、エカリン凝固時間(ECT)テストの主要な試薬であり、抗凝固およびトロンビン阻害のモニタリングに使用されます。静脈血栓塞栓症および動脈血栓塞栓症の治療薬の有効性をテストする研究で使用されています。
エカリン活性は、抗血栓性およびトロンビン阻害評価に用いられるエカリン凝固時間(ECT)アッセイの原理となっている活性です。
Biochem/physiol Actions
プロトロンビン活性化剤
Other Notes
1ユニットはpH 8.4、37°Cで、プロトロンビンを活性化して1ユニットのアミド分解活性を得るための酵素量です。アミド分解活性1ユニットは、pH 8.4、37°C、1分間で、1.0 μmolのN-p-トシル-Gly-Pro-Arg-pニトロアニリドを加水分解する酵素量です。
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| description prothrombin activator | description ≥85% (HPLC) | description ≥65% (HPLC) | description - |
| biological source Echis carinatus venom | biological source animal (Apis mellifera) | biological source - | biological source - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| packaging vial of 45-55 units | packaging - | packaging - | packaging - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
E0504-BULK: + E0504-VAR: + E0504-1VL: + E0504-1VL-PW:
jan