Merck
D9886
Sigma-Aldrich
3,3′-ジクロロベンジジン 二塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H10Cl2N2 · 2HCl
CAS番号:
分子量:
326.05
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
SMILES記法
Cl[H].Cl[H].Nc1ccc(cc1Cl)-c2ccc(N)c(Cl)c2
InChI
1S/C12H10Cl2N2.2ClH/c13-9-5-7(1-3-11(9)15)8-2-4-12(16)10(14)6-8;;/h1-6H,15-16H2;2*1H
InChI Key
BXAONUZFBUNTQR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
動物実験において肝臓腫瘍や膀胱腫瘍を誘導する産業性発がん物質。
その他情報
ジアリリドアゾ顔料の生産における重要な中間体。動物発癌物質として知られている。環境汚染物質
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
D9886-25G:4548173230573
D9886-VAR:
D9886-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
E F Stula et al.
Journal of environmental pathology and toxicology, 1(4), 475-490 (1978-03-01)
Six female beagle dogs were given, by capsule, a daily oral dose of 100 mg of 3,3'-dichlorobenzidine (DCB), 3 times per week for 6 weeks, then 5 times per week continuously for periods up to 7.1 years. The DCB test