スキップする
D9753
DL-3,4-ジヒドロキシフェニルグリコール
別名:
DL-α,β,3,4-テトラヒドロキシフェネチルアルコール, DL-β,3,4-トリヒドロキシフェネチルアルコール
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
25 mg
出荷予測2026年9月28日fromŽsìŽs‘å’¬368
¥74,000
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C8H10O4
CAS番号:
分子量:
170.16
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
EC Number:
249-260-9
MDL number:
Form:
powder
¥74,000
出荷予測2026年9月28日詳細
​
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
form
powder
Quality Segment
storage temp.
−20°C
SMILES string
OCC(O)c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C8H10O4/c9-4-8(12)5-1-2-6(10)7(11)3-5/h1-3,8-12H,4H2
InChI key
MTVWFVDWRVYDOR-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
注意喚起語
Warning
ハザードコード
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
保管分類
11 - Combustible Solids
一体何が起きているの?
WGK 3
PPE(個人用保護具)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
D9753-VAR: + D9753-10MG: + D9753-25MG: + D9753-100MG: + D9753-BULK:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)